Drukuj
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 1700 PLN
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formuła: C₄H₃BrClNO
Temp. Wrzenia: 110 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06660137
Numer CAS: 124498-15-3