Drukuj
1,3-Dimetoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 110 PLN
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimetoksybenzen 98%
1,3-Dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 217 °C
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008384
Numer CAS: 151-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-783-4