Drukuj
1,7-Dibromoheptan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1556-25G OR1556-5G
APOSOR1556-25GEA 358 PLN
APOSOR1556-25G APOSOR1556-5G
1,7-Dibromoheptan 95%
1,7-Dibromoheptan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Temp. Wrzenia: 255 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000274
Numer CAS: 4549-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-910-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III