Drukuj
2-Acetamido-5-bromothiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(5-bromothiazol-2-yl)acetamide
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 472 PLN
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formuła: C₅H₅BrN₂OS
Temp. topnienia: 198…201 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00017336
Numer CAS: 7336-54-1