Drukuj
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 957 PLN
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₃
Temp. Wrzenia: 114 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728947
Numer CAS: 77279-24-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III