Drukuj
2-(4-Chlorofenylotio)etanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-ethanol, 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulphide
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 545 PLN
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorofenylotio)etanol
2-(4-Chlorofenylotio)etanol
Formuła: C₈H₉ClOS
MW: 188.68 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 41
Gęstość: 1.07
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014037
Numer CAS: 13457-98-2