Drukuj
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 6730 PLN
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formuła: C₉H₉BrO₃S
MW: 277.14 g/mol
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864834
Numer CAS: 500576-33-0