Drukuj
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: [4-Piperazin-1-yl-5-chloro-6-oxo-6H-pyridazin-1-yl]acetic acid, N4-CBZ protected
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 1680 PLN
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formuła: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
MW: 406.83 g/mol
Temp. topnienia: 129…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864830
Numer CAS: 1000018-20-1