Drukuj
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 4060 PLN
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Formuła: C₁₆H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 228…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200936
Numer CAS: 503039-50-7