Drukuj
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 255 PLN
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formuła: C₁₁H₁₅N₃O₂
Temp. Wrzenia: 369,5 °C
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00101003
Numer CAS: 16155-03-6