Drukuj
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 4470 PLN
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₇H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 338 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200949
Numer CAS: 107419-49-8