Drukuj
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 493 PLN
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formuła: C₁₁H₇ClOS
MW: 222.69 g/mol
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860767
Numer CAS: 38401-71-7