Drukuj
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 4470 PLN
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 324 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03420193
Numer CAS: 886361-68-8