Drukuj
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 110 PLN
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259.14 g/mol
Temp. topnienia: 146…150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00167820
Numer CAS: 21816-08-0