Drukuj
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 1110 PLN
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Formuła: C₆H₁₁N₃
Temp. Wrzenia: 102 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419812
Numer CAS: 930111-04-9
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III