Drukuj
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 4470 PLN
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formuła: C₆H₉N₃O
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/0,38mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142027
Numer CAS: 111451-34-4