Drukuj
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl 2-(2-nitrophenyl)malonate
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 284 PLN
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formuła: C₁₁H₁₁NO₆
MW: 253.21 g/mol
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03617780
Numer CAS: 26465-37-2