Drukuj
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 110 PLN
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formuła: C₇H₁₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 72…80 °C/0,1mmHg
Gęstość: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191871
Numer CAS: 57260-73-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III