Drukuj
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 327 PLN
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Formuła: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281.1340 g/mol
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140226
Numer CAS: 119851-28-4