Drukuj
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 110 PLN
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formuła: C₁₂H₁₉N₃
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00702246
Numer CAS: 115619-01-7