Drukuj
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 4470 PLN
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Formuła: C₇H₄ClN₃O₂
Temp. topnienia: 225…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00769824
Numer CAS: 5955-72-6