6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G
OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA
650
PLN
APOSOR15274-1G
APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formuła:
C₁₁H₁₄N₂O₄ Temp. topnienia: 292…296 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02682388 Numer CAS: 231958-14-8 |