Drukuj
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-chloro-1H-benzo[d]imidazole
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 211 PLN
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formuła: C₇H₄BrClN₂
MW: 231.49 g/mol
Temp. topnienia: 212…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04128987
Numer CAS: 683240-76-8