Drukuj
Ethyl 1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR15260-10G OR15260-1G OR15260-5G
APOSOR15260-10GEA 4470 PLN
APOSOR15260-10G APOSOR15260-1G APOSOR15260-5G
Ethyl 1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₆ClN₃O₃
MW: 285.73 g/mol
Temp. topnienia: 174…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864820
Numer CAS: 952183-76-5