Drukuj
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 6730 PLN
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₉NO₃
MW: 227.22 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08443965
Numer CAS: 924868-84-8