Drukuj
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 255 PLN
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₂S₂
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08443972
Numer CAS: 924868-89-3