Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethyl-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
OR15209-10G OR15209-1G OR15209-5G
APOSOR15209-10GEA 6730 PLN
APOSOR15209-10G APOSOR15209-1G APOSOR15209-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246.27 g/mol
Temp. topnienia: 180…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08310579
Numer CAS: 1001779-87-8