Drukuj
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 6730 PLN
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200.26 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08443952
Numer CAS: 859521-92-9