Drukuj
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15182-10G OR15182-1G OR15182-5G
APOSOR15182-10GEA 4880 PLN
APOSOR15182-10G APOSOR15182-1G APOSOR15182-5G
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Formuła: C₇H₉N₅
Temp. topnienia: 360…363 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00227025
Numer CAS: 7135-02-6