Drukuj
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 1220 PLN
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Formuła: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233.66 g/mol
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00794360
Numer CAS: 478031-03-7