Drukuj
Methyl 4-piperidinobenzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-(piperidin-1-yl)benzoate
OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 153 PLN
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl 4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Formuła: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219.29 g/mol
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08444024
Numer CAS: 10338-58-6