Drukuj
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR15102-1G OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA 2170 PLN
APOSOR15102-1G APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Formuła: C₁₅H₁₁BrN₂O₂
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08444011
Numer CAS: 133427-41-5