Drukuj
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 2690 PLN
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formuła: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261.32 g/mol
Temp. topnienia: 278…281 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03645498
Numer CAS: 887440-34-8