Drukuj
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Acetamido)-3-[(4-bromophenyl)thio]propanoic acid
OR15059-1G OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA 1400 PLN
APOSOR15059-1G APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂BrNO₃S
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00869819
Numer CAS: 126253-78-9