Drukuj
2-Amino-4-chlorobenzonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 2800 PLN
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitryl
2-Amino-4-chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₅ClN₂
Temp. topnienia: 157…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035927
Numer CAS: 38487-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 253-967-8