Drukuj
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 377 PLN
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClIN
Temp. topnienia: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672973
Numer CAS: 289039-29-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III