Drukuj
2-Bromo-4-chloroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15032-10G
APOSOR15032-10GEA 110 PLN
APOSOR15032-10G
2-Bromo-4-chloroanilina 98%
2-Bromo-4-chloroanilina
Formuła: C₆H₅BrClN
Temp. Wrzenia: 127 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041313
Numer CAS: 873-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-837-0