Drukuj
2-Bromo-5-methylthiophene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 638 PLN
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-methylthiophene
2-Bromo-5-methylthiophene
Formuła: C₅H₅BrS
Temp. Wrzenia: 65 °C/15mmHg
Gęstość: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130103
Numer CAS: 765-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-151-1