Drukuj
2-Chloro-p-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 363 PLN
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chloro-p-toluidyna
2-Chloro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₈ClN
Temp. Wrzenia: 223…225 °C
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007666
Numer CAS: 615-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-440-7
Jednostka: 3429
ADR: 6.1,III