Drukuj
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 145 PLN
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formuła: C₁₅H₁₈N₂
Temp. Wrzenia: 161 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 74…80 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026348
Numer CAS: 101-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-969-7
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III