Drukuj
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 110 PLN
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144771
Numer CAS: 181765-86-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III