Drukuj
2,5-Dichloroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
OR15004-25G OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA 261 PLN
APOSOR15004-25G APOSOR15004-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Formuła: C₇H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 128…132 °C/3,5mmHg
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061123
Numer CAS: 1984-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-852-6