Drukuj
4-Bromosalicylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15002-25G OR15002-100G OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA 0 PLN
APOSOR15002-25G APOSOR15002-100G APOSOR15002-5G
4-Bromosalicylic acid 98%
4-Bromosalicylic acid
Formuła: C₇H₅BrO₃
Temp. topnienia: 216…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797970
Numer CAS: 1666-28-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III