Drukuj
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 545 PLN
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formuła: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664063
Numer CAS: 19056-40-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III