Drukuj
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 189 PLN
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formuła: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.1800 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00962666
Numer CAS: 3360-79-0