Drukuj
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 3630 PLN
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 219…221 °C
Gęstość: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1572-95-8