Drukuj
Chlorek 1-butanosulfonowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14981-100G OR14981-25G
APOSOR14981-100GEA 258 PLN
APOSOR14981-100G APOSOR14981-25G
Chlorek 1-butanosulfonowy 98%
Chlorek 1-butanosulfonowy
Formuła: C₄H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 80…81 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007464
Numer CAS: 2386-60-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II