Drukuj
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 110 PLN
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formuła: C₇H₆BrNO
Temp. topnienia: 124…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974527
Numer CAS: 139042-59-4