Drukuj
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 342 PLN
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formuła: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.34 g/mol
Temp. topnienia: 151…157 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00062960
Numer CAS: 79990-15-1