Drukuj
Eter 6-chinolilo metylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-25GEA 377 PLN
APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Eter 6-chinolilo metylowy 97%
Eter 6-chinolilo metylowy
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. Wrzenia: 140…146 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 17…20 °C
Gęstość: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006800
Numer CAS: 5263-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-077-2